missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Boc-4,5-dicyan-2-(3-pyridyl)-imidazol, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15430628
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1347815-06-8
Summenformel C15H13N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 295.302
MDL-Nummer MFCD20265231
InChI-Schlüssel VHYAIVBSALAEJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4,5-dicyano-2-3-pyridyl imidazole, tert-butyl 4,5-dicyano-2-pyridin-3-yl imidazole-1-carboxylate
PubChem CID 73995745
IUPAC-Name Tert-Butyl 4,5-Dicyano-2-Pyridin-3-ylimidazol-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(=C(N=C1C2=CN=CC=C2)C#N)C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Boc-4,5-dicyano-2-(3-pyridyl)imidazole
Menge 5 g
Formelmasse 295.3
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'