Learn More
1-Boc-3-iodazetidin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Boc-3-iodazetidin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich.Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1-Boc-3-iodazetidin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich.Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Boc-3-iodoazetidine |
CAS | 254454-54-1 |
Summenformel | C8H14INO2 |
MDL-Nummer | MFCD09752821 |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Synonym | 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
InChI-Schlüssel | XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)I |
IUPAC-Name | Tert-butyl 3-iodzetidin-1-carboxylat |