Learn More
(+/-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
95.27 € - 284.42 €
Chemische Identifikatoren
CAS 103057-44-9
Summenformel C9H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 187.239
MDL-Nummer MFCD04038535
InChI-Schlüssel APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-hydroxypyrrolidine, 1-boc-3-pyrrolidinol, n-boc-3-hydroxypyrrolidine, n-boc-3-pyrrolidinol, 1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-hydroxypyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine
PubChem CID 4416939
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Hydroxypyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11432130
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28750.06
5 g
95.27 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11442130
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28750.14
25 g
284.42 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
(+/-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals