Learn More
1-Benzylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Benzylpiperidine |
Dichte | 0.95 |
Siedepunkt | 120°C to 123°C (9 mmHg) |
Brechungsindex | 1.526 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 5639 |
IUPAC-Name | 1-Benzylpiperidin |
Formelmasse | 175.28 |
Reinheit (%) | 98% |