Learn More
1-Aminopyrrol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 17211216
1-Aminopyrrol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17211216
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 17211216
Marke: Thermo Scientific Acros 467560050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 765-39-9
Summenformel C4H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.11
InChI-Schlüssel YNZAFFFENDLJQG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1H-Pyrrol-1-amin
SMILES NN1C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminopyrrole
Dichte 1.0600 g/mL
Siedepunkt 174.0°C
Menge 5 g
Relative Dichte 1.06
Formelmasse 82.1
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0421616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number467560010,467560050
Name des Produkts
1-Aminopyrrol, Thermo Scientific Chemicals >