Learn More
1-Adamantanamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10142764
1-Adamantanamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10142764
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10142764
Marke: Thermo Scientific Acros 160470050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwednungen
1-Adamantanamin wirkt als Katalysator bei der enantioselektiven Streckerreaktion von Phosphinoyliminen. Es ist auch nützlich für die Herstellung von Adamantanderivaten, z. B. Amantadinhydrochlorid. Es wird in der pharmazeutischen Industrie als antivirales und als antiparkinsonschse Mittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nur unter chemischen Abzugshauben verwenden. Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-94-5
Summenformel C10H17N
Molekulargewicht (g/mol) 151.25
MDL-Nummer MFCD00074732
InChI-Schlüssel DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N
Synonym amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrelMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2130
ChEBI CHEBI:2618
IUPAC-Name Adamantan-1-amin
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanamine
CAS Min. % 95
CAS Max. % 100
Schmelzpunkt 208.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.96
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 368
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble
Formelmasse 151.25
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0431933 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog Number160470050,160470250
ChargennummerA0459405 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number160470050,160470250
ChargennummerA0404743 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number160470050,160470250
ChargennummerA0425633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2021 Catalog Number160470050,160470250
ChargennummerA0273309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number160470050,160470250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Adamantanamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1-Adamantanamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >