Learn More
1,8-Dihydroxyanthrachinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10774601
1,8-Dihydroxyanthrachinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774601
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10774601
Marke: Thermo Scientific Acros 114830050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-10-2
Summenformel C14H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 240.21
MDL-Nummer MFCD00001211
InChI-Schlüssel QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym danthron, 1,8-dihydroxyanthraquinone, chrysazin, dantron, antrapurol, laxanthreen, diaquone, istizin, laxanorm, altan
PubChem CID 2950
ChEBI CHEBI:3682
IUPAC-Name 1,8-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 8-Dihydroxyanthraquinone
Namenshinweis 90-95%
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 190.0°C to 195.0°C
Farbe Braun oder Braun-Orange
Flammpunkt >200°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 08, 458
Merck Index 15, 2814
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: almost insoluble in alcohol,moderately soluble in ether,chloroform,soluble in 10 parts hot glacial acetic acid
Formelmasse 240.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0442231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number114830050,114831000,114835000
ChargennummerA0421392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2023 Catalog Number114830050,114831000,114835000
ChargennummerA0442232 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number114830050,114831000,114835000
ChargennummerA0401621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number114830050,114831000,114835000
ChargennummerA0404270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number114830050,114831000,114835000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Name des Produkts
1,8-Dihydroxyanthrachinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >