Learn More
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11489673
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489673
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11489673
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12449.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
1,8-Diazabicyclo[5,4,0]undec-7-en wird in der organischen Synthese als Katalysator, als Komplexbildner-Ligand und als nicht-nukleophile Basis verwendet. Es wird als Schutzmittel für die Synthese von Cephalosporin und als Katalysator für Polyurethan eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en wird in der organischen Synthese als Katalysator, als Komplexbildner-Ligand und als nicht-nukleophile Basis verwendet. Es wird als Schutzmittel für die Synthese von Cephalosporin und als Katalysator für Polyurethan eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, starken Oxidationsmitteln, sauren Anhydriden, sauren Chloriden und Chloroformiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6674-22-2
Summenformel C9H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 152.241
MDL-Nummer MFCD00006930
InChI-Schlüssel GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-eneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81184
IUPAC-Name 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepin
SMILES C1CCC2=NCCCN2CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 1.02
pH 12.8
Siedepunkt 261°C
Flammpunkt 116°C (240°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.522
Menge 100 g
UN-Nummer UN3267
Beilstein 508906
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241892 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2022 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Chargennummer10239513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Chargennummer10143603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Chargennummer61300390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
ChargennummerI8813A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >