Learn More
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene |
Namenshinweis | ≥98% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -70.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.0190g/mL |
Siedepunkt | 261.0°C |
Flammpunkt | 116°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468286 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 160610250,160615000,160611000,160610025 |
A0463428 | Analysenzertifikat | 06/06/2024 | 160610250,160610050,160615000,160611000,160610025 |
A0460375 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | 160610250,160610050,160615000,160611000,160610025 |
A0444644 | Analysenzertifikat | 23/01/2024 | 160610250,160610050,160615000,160611000,160610025 |
A0438079 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 160610250,160610050,160615000,160611000,160610025 |
Sicherheit und Handhabung
- 1,8-Diazabicyclo¢5.4.0!undec-7-ene
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.