Learn More
1,6-Hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10604972
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-11-8
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
InChI-Schlüssel XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
PubChem CID 12374
ChEBI CHEBI:43078
IUPAC-Name Hexan-1,6-diol
SMILES C(CCCO)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 6-Hexanediol
Azidität 0.1 mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 40.0°C to 43.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 253.0°C to 260.0°C
Flammpunkt 147°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO(CH2)6OH
Brechungsindex 1.457
Menge 1 kg
Beilstein 01,484
Merck Index 15,4728
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 500g/L in water. Other solubilities: soluble in alcohol, sparingly soluble in hot ether
Viskosität 30 mPa.s (60°C)
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Wachsflocken