Learn More
1,6-Diaminohexan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
1,6-Diaminohexane is mainly used as a monomer to make nylon 6-6. Its derivative hexamethylene diisocyanate (HDI) is used in the production of polyurethane. It acts as a cross-linking agent in epoxy resins. Other applications include coatings, lubricants and water treatment products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,6-Diaminohexan wird hauptsächlich als Monomer zur Herstellung von Nylon 6-6 verwendet. Sein derivatives Hexamethylen-Diisocyanat (HDI) wird bei der Herstellung von Polyurethan verwendet. Es fungiert als Bindemittel in Epoxidharzen. Weitere Anwendungen umfassen Beschichtungen, Schmierstoffe und Wasseraufbereitungsprodukte.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Äther, Alkohol und Benzol.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Säuren, starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, Kohlendioxid und sauren Anhydriden.
1,6-Diaminohexan wird hauptsächlich als Monomer zur Herstellung von Nylon 6-6 verwendet. Sein derivatives Hexamethylen-Diisocyanat (HDI) wird bei der Herstellung von Polyurethan verwendet. Es fungiert als Bindemittel in Epoxidharzen. Weitere Anwendungen umfassen Beschichtungen, Schmierstoffe und Wasseraufbereitungsprodukte.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Äther, Alkohol und Benzol.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Säuren, starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, Kohlendioxid und sauren Anhydriden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,6-Diaminohexane |
Schmelzpunkt | 39°C to 43°C |
Dichte | 0.84 |
pH | 12.4 |
Siedepunkt | 199°C to 204°C |
Flammpunkt | 85°C (185°F) |
Geruch | Amine-like |
Strukturformel | H2N(CH2)6NH2 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2280 |