Learn More
1,5-Diphenylcarbazid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497976
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1,5-Diphenylcarbazide is used in the colorimteric determination of chromium, osmium as well as in the detection of cadmium, mercury, magnesium, emetine and aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Diphenylcarbazid wird bei der kolorimterischen Bestimmung von Chrom, Osmium sowie beim Nachweis von Cadmium, Quecksilber, Magnesium, Emetin und Aldehyden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Eisessigsäure, Alkohol und Aceton. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Den Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-22-7
Summenformel C13H14N4O
Molekulargewicht (g/mol) 242.282
MDL-Nummer MFCD00003013
InChI-Schlüssel KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
IUPAC-Name 1,3-Dianilinharnstoff
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Diphenylcarbazide
Schmelzpunkt 170°C to 176°C
Menge 100 g
Beilstein 752039
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,3321
Löslichkeitsinformationen Soluble in glacial acetic acid,alcohol and acetone. Slightly soluble in water.
Formelmasse 242.28
Reinheit (%) ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Diphenylcarbazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,5-Diphenylcarbazide