Learn More
1-[4-(Trifluormethyl)-phenyl]-pyrrol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrole |
Schmelzpunkt | 106°C to 108°C |
Siedepunkt | 152°C (53 mmHg) |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 211.19 |
Reinheit (%) | 98% |