Learn More
1-(4-Pyridyl)piperazine, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-Pyridyl)piperazine |
CAS | 1008-91-9 |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C9H13N3 |
Menge | 5 g |
Synonym | 1-4-pyridyl piperazine, 1-pyridin-4-yl piperazine, 1-pyridin-4-yl-piperazine, 4-piperazinopyridine, 4-pyridylpiperazine, 1-4-pyridyl-piperazine, 4-1-piperazino pyridine, 1-4-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-4-pyridinyl |
InChI-Schlüssel | OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1CN(CCN1)C2=CC=NC=C2 |
IUPAC-Name | 1-Pyridin-4-ylpiperazin |
Molekulargewicht (g/mol) | 163.224 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-(4-Pyridyl)piperazine
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-(4-Pyridyl)piperazine, ACROS Organics™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur