Learn More
1,4-Pentadien-3-ol, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10623225
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 922-65-6
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00008633
InChI-Schlüssel ICMWSAALRSINTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-pentadien-3-ol, ccris 8963, divinylcarbinol, divinyl carbinol, acmc-20ap1x, 1,4-pentadien-3-ol, contains hydroquinone as stabilizer
PubChem CID 70204
IUPAC-Name Penta-1,4-dien-3-ol
SMILES OC(C=C)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Pentadien-3-ol
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8650g/mL
Siedepunkt 115.0°C
Flammpunkt 30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH2CH)2CHOH
Brechungsindex 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Relative Dichte 0.865
Stabilisator approximately 0.4% hydroquinone
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Pentadien-3-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.