Learn More
1-(4-Nitrophenyl)-piperazin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10326480
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6269-89-2
Summenformel C10H13N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
MDL-Nummer MFCD00005961
InChI-Schlüssel VWOJSRICSKDKAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitro-phenyl-piperazine, piperazine, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl-piperazine, n-4-nitrophenyl piperazine, n-4-nitrophenyl-piperazine, 4-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl piperazin, pubchem8580, 4-nitrophenylpiperazine
PubChem CID 80447
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 130.0°C to 134.0°C
Farbe Grau nach Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.