Learn More
1-(4-Nitrophenyl)-azepan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15460839
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13663-23-5
Summenformel C12H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.272
MDL-Nummer MFCD00156364
InChI-Schlüssel WXAAQKMTSQDMII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-nitrophenyl azepane, 1h-azepine, hexahydro-1-4-nitrophenyl, 1-4-nitro-phenyl-azepane, n-4'-nitrophenyl hexamethylenimine, hexahydro-1-4-nitrophenyl-1h-azepine, 4-nitrophenyl azaperhydroepine, 1-4-nitrophenyl-perhydroazepin, 1-4-nitrophenyl hexahydro-1h-azepine
PubChem CID 83639
IUPAC-Name 1-(4-Nitrophenyl)Azepan
SMILES C1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Nitrophenyl)azepane
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3259
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest