Learn More
1-(4-Methoxybenzyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411248
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15411248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55099.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 21867-69-6 | C12H20N2O | 208.30 g/mol
1-(4-Methoxybenzyl)piperazine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(4-Methoxybenzyl)Piperazin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21867-69-6
Summenformel C12H20N2O
Molekulargewicht (g/mol) 208.30
MDL-Nummer MFCD01075236
InChI-Schlüssel MGLUVVBFISROAH-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 231905
IUPAC-Name 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]piperazin
SMILES COC1=CC=C(C[NH+]2CC[NH2+]CC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methoxybenzyl)piperazine
Schmelzpunkt 32°C to 36°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Synonym 1-4-methoxybenzyl piperazine, 1-4-methoxyphenyl methyl piperazine, piperazine,1-4-methoxyphenyl methyl, 1-4-methoxy-benzyl-piperazine, piperazine, 1-4-methoxyphenyl methyl, 4-methoxy-1-piperazinylmethyl benzene, 1-4-methoxybenzyl-piperazine, 1-4-methoxybenzyl piperazine #, piperazine, 1-4-methoxybenzyl, 1-4-methoxy-phenylmethyl piperazine
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest