missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Hexadien, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7024831
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11480541

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20060.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 592-45-0 | C6H10 | 82.146 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 592-45-0
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.146
MDL-Nummer MFCD00009298
InChI-Schlüssel PRBHEGAFLDMLAL-GQCTYLIASA-N
Synonym 1,4-hexadiene, trans-1,4-hexadiene, 1,4-hexadiene, 4e, 1,4-hexadiene,c&t, allylpropenyl, 1,4-hexadiene cis-trans, 1,4-hexa-1,4-diene, 1-allylpropene, 1,4-hexadiene,cis-trans, 1,4-trans-hexadiene
PubChem CID 5365552
IUPAC-Name (4E)-Hexa-1,4-dien
SMILES CC=CCC=C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,4-Hexadiene
Namenshinweis cis + trans
Dichte 0.71
Siedepunkt 64°C to 66°C
Flammpunkt −26°C (−15°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.411
Menge 5 g
UN-Nummer UN2458
Beilstein 1731889
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt