Learn More
1,4-Hexadien, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490541
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11490541
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20060.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 592-45-0 | C6H10 | 82.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-45-0
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.146
MDL-Nummer MFCD00009298
InChI-Schlüssel PRBHEGAFLDMLAL-GQCTYLIASA-N
Synonym 1,4-hexadiene, trans-1,4-hexadiene, 1,4-hexadiene, 4e, 1,4-hexadiene,c&t, allylpropenyl, 1,4-hexadiene cis-trans, 1,4-hexa-1,4-diene, 1-allylpropene, 1,4-hexadiene,cis-trans, 1,4-trans-hexadiene
PubChem CID 5365552
IUPAC-Name (4E)-Hexa-1,4-dien
SMILES CC=CCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Hexadiene
Namenshinweis cis + trans
Dichte 0.71
Siedepunkt 64°C to 66°C
Flammpunkt −26°C (−15°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.411
Menge 25 g
UN-Nummer UN2458
Beilstein 1731889
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) 99%