Learn More
1-(4-fluorophenyl)piperazin dihydrochlorid, 98 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-Fluorophenyl)piperazine dihydrochloride |
Schmelzpunkt | ∽234°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 4826840 |
Formelmasse | 253.15 |
Reinheit (%) | 98% |