Learn More
1,4-Dioxan-d8, 99 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421457
Click to view available options
Menge:
1 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxane-d8
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,13 g/mL
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 1 g
CAS 17647-74-4
Schmelzpunkt 12 °C
Siedepunkt 101 °C
Summenformel C4H8O2
MDL-Nummer MFCD00044239
UN-Nummer UN1165
Synonym 1,4-dioxane-d8, 2h8-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-d8, 99 atom % d, 2 h?-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-2lh8, 1,4-dioxane d8, 1,4-dioxane-d8, ≥99 atom % d, 1,4-dioxane-d isotopic 1g, 1,4-dioxane-d8 >99.0 atom % d, 1 4-dioxane-d8 99 atom % d
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
SMILES C1COCCO1
IUPAC-Name 2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeuterio-1,4-dioxan
Molekulargewicht (g/mol) 96.155
PubChem CID 87209
Formelmasse 96.16
Reinheit (%) 99%