Learn More
1,4-Dioxan, AR-zertifiziert für die Analyse, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical
Código de producto. 11413733
500 mL, Bernsteinfarbene Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1,4-Dioxan, zertifiziertes AR für die Analyse, stabilisiert mit BHT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer 6571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
pH 6 to 8
Schmelzpunkt 12°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 101°C
Menge 500 mL
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 41mbar at 20°C
Viskosität 1.32 mPaS at 20°C
Formelmasse 88.11g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
1,4-Dioxan, AR-zertifiziert für die Analyse, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado