Learn More
1,4-Dioxan , ≥99 %, ExtraPure, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
100.50 € - 1188.92 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 123-91-1 |
---|---|
Summenformel | C4H8O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 88.106 |
MDL-Nummer | MFCD00006571 |
InChI-Schlüssel | RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin |
PubChem CID | 31275 |
ChEBI | CHEBI:47032 |
IUPAC-Name | 1,4-Dioxan |
SMILES | C1COCCO1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10294520
|
Thermo Scientific Acros
117110010 |
1 L | Glasflasche |
100.50 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10604772
|
Thermo Scientific Acros
117110025 |
2.5 l | Glasflasche |
188.94 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10468450
|
Thermo Scientific Acros
117110250 |
25 L | Metallfass |
1188.92 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
123-91-1 | |
88.106 | |
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N | |
31275 | |
1,4-Dioxan |
C4H8O2 | |
MFCD00006571 | |
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin | |
CHEBI:47032 | |
C1COCCO1 |
Spezifikation
1, 4-Dioxane | |
99+% | |
99.0 | |
100.0 | |
101.0°C | |
Flüssig | |
99+% | |
1.034 | |
MFCD00006571 | |
19, 3 | |
01,333 | |
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin | |
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-Dioxan | |
31275 | |
88.11 | |
Extrarein |
12.0°C | |
123-91-1 | |
Farblos | |
1.0340g/mL | |
12°C | |
1.4205 to 1.4220 | |
0.01% max. | |
C4H8O2 | |
1.32 mPa.s (20°C) | |
0.1% max. | |
15, 3328 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents | |
C1COCCO1 | |
88.106 | |
CHEBI:47032 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
Kann die Atemwege reizen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS-P-Hinweis:
Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfen/Spray vermeiden.
Behälter dicht verschlossen halten.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten.
ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 204-661-8
missing translation for 'rtecsNumber' : JG8225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,4-Dioxane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.