Learn More
1,4-Dinitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
47.70 € - 151.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 100-25-4 |
---|---|
Summenformel | C6H4N2O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 168.11 |
MDL-Nummer | MFCD00007314 |
InChI-Schlüssel | FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene |
PubChem CID | 7492 |
ChEBI | CHEBI:51398 |
IUPAC-Name | 1,4-Dinitrobenzol |
SMILES | C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10598512
|
Thermo Scientific Acros
408650050 |
5 g | Glasflasche |
47.70 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10391491
|
Thermo Scientific Acros
408650250 |
25 g | Glasflasche |
151.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
100-25-4 | |
168.11 | |
FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N | |
7492 | |
1,4-Dinitrobenzol |
C6H4N2O4 | |
MFCD00007314 | |
p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene | |
CHEBI:51398 | |
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
Spezifikation
1, 4-Dinitrobenzene | |
97.5 | |
173°C to 175°C | |
1.6300g/mL | |
150°C | |
97.5% min. (GC) | |
NO2C6H4NO2 | |
05, 261 | |
1.63 | |
Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene,chloroform,,ethyl acetate,acetone and toluene | |
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] | |
168.11 | |
CHEBI:51398 | |
98% |
100-25-4 | |
100.0 | |
Ocker bis Orange | |
299°C | |
Echt | |
C6H4N2O4 | |
MFCD00007314 | |
15, 3299 | |
p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene | |
FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-Dinitrobenzol | |
7492 | |
168.11 | |
Kristalle oder Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Kann vermutlich bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
GHS P-Satz
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN:Behutsam mit viel Seife und Wasser waschen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 202-833-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CZ7525000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,4-Dinitrobenzene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only