Learn More
1,4-Diisopropylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
1,4-Diisopropylbenzene is used as an intermediate for the synthesis of stabilizers, polymers, synthetic lubricants and hydroperoxides. It is also used in the trivalent actinide-lanthanide separation by phosphorus reagent extraction from aqueous komplexes (TALSPEAK) process for separating trivalent lanthanides from trivalent actinide cations. It finds application in nuclear fuel reprocessing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Diisopropylbenzol wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Stabilisatoren, Polymeren, synthetischen Schmierstoffen und Hydroperoxiden verwendet. Dient auch zur Trennung dreiwertiger Lanthanoide von dreiwertigen Aktinoid-Kationen durch Phosphor-Reagenzextraktion aus wässrigen Komplexen (TALSPEAK). Wird auch bei der Wiederaufbereitung nuklearer Brennstoffe genutzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Aceton und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Oxidationsmitteln.
1,4-Diisopropylbenzol wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Stabilisatoren, Polymeren, synthetischen Schmierstoffen und Hydroperoxiden verwendet. Dient auch zur Trennung dreiwertiger Lanthanoide von dreiwertigen Aktinoid-Kationen durch Phosphor-Reagenzextraktion aus wässrigen Komplexen (TALSPEAK). Wird auch bei der Wiederaufbereitung nuklearer Brennstoffe genutzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Aceton und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Diisopropylbenzene |
Schmelzpunkt | -17°C |
Dichte | 0.857 |
Siedepunkt | 210°C |
Flammpunkt | 76°C (170°F) |
Geruch | Aromatic |
Brechungsindex | 1.489 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 1854739 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,ether,acetone and benzene. Insoluble in water. |