Learn More
1,4-Diethylbenzol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490963
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1,4-Diethylbenzene, is used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other organic compounds for the finished products of such as curing agents, engineering plastics andcross-linking agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-diethylbenzol, wird als Lösungsmittel und Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer organischer Verbindungen für Fertigprodukte wie Härtemittel, technische Kunststoffe und quervernetzende Substanzen verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser. Jedoch löslich in Ethanol, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-05-5
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.22
MDL-Nummer MFCD00009264
InChI-Schlüssel DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-diethylbenzene, benzene, 1,4-diethyl, p-ethylethylbenzene, benzene, p-diethyl, para-diethylbenzene, unii-0psm16x42d, acmc-1bu3z, dsstox_cid_6711, dsstox_rid_78192, dsstox_gsid_26711
PubChem CID 7734
ChEBI CHEBI:34062
IUPAC-Name 1,4-Diethylbenzol
SMILES CCC1=CC=C(CC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diethylbenzene
Schmelzpunkt -43°C
Dichte 0.862
Siedepunkt 182°C to 184°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.495
Menge 25 g
UN-Nummer UN2049
Beilstein 1903396
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water. But soluble in ethanol,benzene,carbon tetrachloride.
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) 98%