Learn More
1,4-Dichlorobenzol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414220
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
1,4-Dichlorobenzene, is used as moth repellant, air fresheners and toilet blocks and general deodorant for garbage and restrom as well as to control fruit borers and ants, may be applied to tobacco seed beds for blue mold control. It is also used as a pharmaceutical intermediate. 1,4-dichlorobenzene is as a used as a minor processing aid in the production of grinding wheels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dichlorbenzol wird als mottenabweisender Stoff, Lufterfrischer, für Toilettensteine und Geruchstilger für Abfall und Toilettenräume sowie zur Bekämpfung von Obstschädlingen und Ameisen verwendet und kann auf Tabaksaatbeete zur Bekämpfung von Blauschimmel aufgetragen werden. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. 1,4-Dichlorbenzol wird als geringfügige Verarbeitungshilfe bei der Herstellung von Schleifscheiben verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Aluminium und seinen Legierungen, einigen Kunststoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-46-7
Summenformel C6H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 146.998
MDL-Nummer MFCD00000604
InChI-Schlüssel OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola
PubChem CID 4685
ChEBI CHEBI:28618
IUPAC-Name 1,4-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dichlorobenzene
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Dichte 1.248
Siedepunkt 173°C to 174°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Strong
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1680023
Merck Index 14,3057
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 147
Reinheit (%) ≥99%