Learn More
1,4-Dibromnaphthalin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351581
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-53-4
Summenformel C10H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 285.97
MDL-Nummer MFCD00041823
InChI-Schlüssel IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g
PubChem CID 66521
IUPAC-Name 1,4-Dibromnaphthalin
SMILES BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dibromonaphthalene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 80.0°C to 82.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 285.96
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dibromonaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.