Learn More
1,4-Dibrombenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10020750
1,4-Dibrombenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10020750
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10020750
Marke: Thermo Scientific Acros 112732500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-37-6
Summenformel C6H4Br2
Molekulargewicht (g/mol) 235.91
MDL-Nummer MFCD00000089
InChI-Schlüssel SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
PubChem CID 7804
ChEBI CHEBI:37150
IUPAC-Name 1,4-Dibrombenzol
SMILES BrC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dibromobenzene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 1.8400g/mL
Siedepunkt 219°C
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H4Br2
Menge 250 g
Beilstein 05, 211
Merck Index 15, 3024
Relative Dichte 1.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,chloroform and ether
Formelmasse 235.91
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0425732 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number
ChargennummerA0420851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2023 Catalog Number
ChargennummerA0409992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0405479 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0415472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number
Name des Produkts
1,4-Dibrombenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >