Learn More
1,4-Dibrombenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,4-Dibromobenzene is used in the synthesis of 2,5-dibromoacetophenone, triarylamines and trans- stilbenes. It is widely used as a heavy liquid solvent as well as a motor oil additive. It finds application as an intermediate in the manufacture of organic chemicals such as dyes, pharmaceuticals and flame retardants for polymeric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,4-Dibrombenzol wird bei der Synthese von 2,5-Dibromacetophenon, Triarylaminen und Transstilbenen verwendet. Es wird häufig als schweres flüssiges Lösungsmittel sowie als Motorölzusatz verwendet. Es findet Anwendung als Zwischenprodukt bei der Herstellung organischer Chemikalien wie Farbstoffe, Pharmazeutika und Flammschutzmittel für polymere Materialien.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Benzol, Chloroform, Toluol und Tetrachlorkohlenstoff. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Dibromobenzene |
Schmelzpunkt | 86°C to 90°C |
Dichte | 1.841 |
Siedepunkt | 219°C to 220°C |
Flammpunkt | >100°C (212°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.5742 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10238401 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A10517.30,A10517.22,A10517.0E,A10517.18 |
10156522 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10517.30,A10517.22,A10517.0E,A10517.18 |
10202794 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10517.30,A10517.22,A10517.0E,A10517.18 |
10213812 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10517.30,A10517.22,A10517.0E,A10517.18 |
10192378 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10517.30,A10517.22,A10517.0E,A10517.18 |