Learn More
1,4-Diazabicyclo-[2.2.2]-octan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11497856
1,4-Diazabicyclo-[2.2.2]-octan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497856
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11497856
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14003.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane is used as polyurethane catalyst, Balis-Hillman reaction catalyst complexing ligand and lewis base. It finds use in dye lasers and in mounting samples for fluorescence microscopy and as anti-fade reagent shown to scavenge free radicals due to flurochrome excitation of fluorochromes. Further, it is an oxidation and polymerization catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan wird als Polyurethan-Katalysator und Balis-Hillman-Reaktionskatalysator verwendet, der den Ligand und die Lewis-Base komplex macht. Es findet Verwendung in Farbstofflasern und in Montageproben für die Fluoreszenzmikroskopie und als Anti-Fade-Reagenz, das nachweislich aufgrund der Fluorochromanregung von Fluorochromen freie Radikale einfängt. Außerdem ist es ein Oxidations- und Polymerisationskatalysator.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Benzol, Ethanol und Methylethylketon.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 280-57-9
Summenformel C6H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 112.176
MDL-Nummer MFCD00006689
InChI-Schlüssel IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
PubChem CID 9237
IUPAC-Name 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]Octan
SMILES C1CN2CCN1CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Schmelzpunkt 155°C to 160°C
Dichte 1.14
Siedepunkt 174°C to 176°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Geruch Amine-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 103618
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9669
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,benzene,ethanol and methyl ethyl ketone.
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diazabicyclo¢2.2.2!octane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
Name des Produkts
1,4-Diazabicyclo-[2.2.2]-octan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >