Learn More
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]oktan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10060770 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10060770
Marke: Thermo Scientific Acros 112475000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 280-57-9 | C6H12N2 | 112.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 280-57-9
Summenformel C6H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
MDL-Nummer MFCD00006689
InChI-Schlüssel IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
PubChem CID 9237
IUPAC-Name 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]Octan
SMILES C1CN2CCN1CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 155.0°C to 160.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 174.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Fieser 01,1203; 02,99; 04,119; 05,176; 06,157; 07,86; 11,153; 12,155; 13,92; 15,109
Merck Index 15,9834
Relative Dichte 1.14
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 46g/100mL (26°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Sublimationspunkt 20 °C
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Hygroskopische Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diazabicyclo¢2.2.2!octane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.