Learn More
1,4-Di-n-Butoxy-2-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410598
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-15-9
Summenformel C14H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 267.33
MDL-Nummer MFCD00272266
InChI-Schlüssel UVLGMZCLSQBSPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67265
IUPAC-Name 1,4-dibutoxy-2-nitrobenzol
SMILES CCCCOC1=CC=C(OCCCC)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Di-n-butoxy-2-nitrobenzene
Menge 5 g
Synonym 2,5-di-n-butoxynitrobenzene, benzene,1,4-dibutoxy-2-nitro, benzene,4-dibutoxy-2-nitro, 1,4-di-n-butoxy-2-nitrobenzene, benzene, 1,4-dibutoxy-2-nitro
Formelmasse 267.33
Reinheit (%) 98%