Learn More
1,4-Cyclohexandimethanol, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432788
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
CHDM is a precursor to polyesters. It is one of the most important co-monomers for production of polyethylene terephthalate (PET), or polyethylene terephthalic ester (PETE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CHDM ist ein Vorläufer von Polyestern. Stellt eines der wichtigsten Comonomere für die Produktion von Polyethylen-Terephthalat (PET) oder Polyethylenterephthalsäureester (PETE) dar.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Glykolether und Ketonen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-08-8
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
MDL-Nummer MFCD00001512,MFCD00066360
InChI-Schlüssel YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
PubChem CID 7735
IUPAC-Name [4-(Hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol
SMILES OCC1CCC(CO)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Cyclohexanedimethanol
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt ∼30°C
Dichte 1.04
Siedepunkt 282°C to 284°C
Flammpunkt 161°C (322°F)
Menge 100 g
Beilstein 1902271
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,glycolether and ketones.
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Cyclohexanedimethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-Cyclohexanedimethanol