Learn More
1,4-Cyclohexadien, stabilisiert, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10706561
1,4-Cyclohexadien, stabilisiert, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10706561
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10706561
Marke: Thermo Scientific Acros 154820050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-41-1
Summenformel C6H8
Molekulargewicht (g/mol) 80.13
MDL-Nummer MFCD00001535
InChI-Schlüssel UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexadiene, 1,4-dihydrobenzene, 1,4-cyclohexanediene, unii-0f8z5909qz, 1,4 cyclohexadiene, acmc-209snj, ksc354m7f, 1,4-cyclohexadiene, stabilized 5g, 1,4-cyclohexadiene, purum gc
PubChem CID 12343
ChEBI CHEBI:37611
IUPAC-Name Cyclohexa-1,4-dien
SMILES C1C=CCC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Cyclohexadiene
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -49.2°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 82.0°C
Flammpunkt −6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4710 to 1.4730
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.84
Stabilisator 0.1% BHT
Formelmasse 80.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0452013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number154820250,154820050,154821000
ChargennummerA0396958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number154820250,154820050,154821000
ChargennummerA0403922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0404866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number154820250,154820050,154821000
ChargennummerA0428717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number154820250,154820050,154821000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Cyclohexadiene, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Name des Produkts
1,4-Cyclohexadien, stabilisiert, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >