Learn More
1-(4-Chlorophenyl)ethylamin, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687943
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6299-02-1
Summenformel C8H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 155.63
MDL-Nummer MFCD00044766
InChI-Schlüssel PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYNA-N
Specifica
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Namenshinweis 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 232.0°C
Flammpunkt 103°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CH(CH3)NH2
Brechungsindex 1.5414
Menge 1 g
Relative Dichte 1.1
Synonym 1-acenaphthenol, acenaphthen-1-ol, acenaphthenol, 7-acenaphthenol, acenaphthenol-1, 1-hydroxyacenaphthene, 1-acenaphthylenol, 1,2-dihydro, acenaphthene-1-ol, acenaphthylenol, 1,2-dihydro, 1-acenaphthalenol
SMILES CC(N)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name 1-(4-Chlorophenyl)ethan-1-amin
PubChem CID 22750
Formelmasse 155.63
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-a-methylbenzylamine
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.