Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(Trifluoromethyl)phenyl]Harnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-Chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 349.13 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |