Learn More
1,4-Benzodioxan-6-sulfonylchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404287
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63758-12-3
Summenformel C8H7ClO4S
Molekulargewicht (g/mol) 234.65
MDL-Nummer MFCD02677681
InChI-Schlüssel JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulphonylchloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonylchloride, 6-chlorosulfonyl-benzo-1,4-dioxane, 1,4-benzodioxin-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-6-sulfonyl chloride, 1,4-benzodioxin-6-sulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-dioxin-6-ylchlorosulfone, 6-chlorosulphonyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PubChem CID 2776169
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-6-Sulfonylchlorid
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzodioxane-6-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 65°C to 67°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 234.66