Learn More
1,4-Benzodioxan-6-Amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334594
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22013-33-8
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00006824
InChI-Schlüssel BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-6-amine, 3,4-ethylenedioxyaniline, 6-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-amine, 6-amino-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxan-6-ylamine, 1,4-benzodioxin-6-amine, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy aniline, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-ylamine, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amin
PubChem CID 89148
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-6-Amin
SMILES NC1=CC=C2OCCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzodioxan-6-amine
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Dichte 1.231
Siedepunkt 116°C to 118°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.599
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 6447
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 99%