Learn More
1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-methylpyridiniumchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7042980
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15490387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64782.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thiaminanalog; blockiert die Thiaminaufnahme und verhindert Kohlenhydratsynthese
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-88-2
Summenformel C14H20Cl2N4
Molekulargewicht (g/mol) 315.24
MDL-Nummer MFCD00078831
InChI-Schlüssel PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym amprolium hydrochloride, amprolium hcl, amprolium, mepyrium, amprol, amprol 25, thiacoccid, amprol 25 per cent, amprolsol vet, corid vet
PubChem CID 8732
IUPAC-Name 5-[(2-Methylpyridin-1-ium-1-yl)Methyl]-2-Propylpyrimidin-4-Amin;Chlorid;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].CCCC1=NC=C(C[N+]2=CC=CC=C2C)C(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-methylpyridinium chloride
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 4118699
Formelmasse 315.24
Physikalische Form Pulver