Learn More
1-(4-Acetylpiperidin)-ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-Acetylpiperidino)ethan-1-one |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 169.22 |
Reinheit (%) | 97% |