Learn More
1,4,7,10-tetrakis(Aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029339
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
157599-02-5
C16H32N8O4
400.48
MFCD09263318
FQIHLPGWBOBPSG-UHFFFAOYSA-N
2,2',2,2'-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrayl tetraacetamide, dotam, 1,4,7,10-tetrakis aminocarbonylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 2-4,7,10-tris carbamoylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl acetamide, acmc-209dgc, cyclen-n,n',n',n-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane 1,4,7,10-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetrakis carbamoylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
11560395
2-[4,7,10-Tris(2-amino-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]acetamid
NC(=O)CN1CCN(CC(N)=O)CCN(CC(N)=O)CCN(CC(N)=O)CC1
157599-02-5
C16H32N8O4
400.48
MFCD09263318
FQIHLPGWBOBPSG-UHFFFAOYSA-N
2,2',2,2'-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrayl tetraacetamide, dotam, 1,4,7,10-tetrakis aminocarbonylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 2-4,7,10-tris carbamoylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl acetamide, acmc-209dgc, cyclen-n,n',n',n-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane 1,4,7,10-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetrakis carbamoylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
11560395
2-[4,7,10-Tris(2-amino-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]acetamid
NC(=O)CN1CCN(CC(N)=O)CCN(CC(N)=O)CCN(CC(N)=O)CC1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 400.48