Learn More
1,3-Propansulton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
44.32 € - 418.08 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1120-71-4 |
---|---|
Summenformel | C3H6O3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 122.14 |
MDL-Nummer | MFCD00005355 |
InChI-Schlüssel | FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9 |
PubChem CID | 14264 |
ChEBI | CHEBI:82370 |
SMILES | O=S1(=O)CCCO1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11488980
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11923.09 |
10 g |
44.32 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11498980
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11923.18 |
50 g |
137.69 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11408990
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11923.30 |
250 g |
418.08 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
1,3-Propane sultone is used as a chemical intermediate to introduce sulfopropyl groups into molecules and to confer water solubility and anionic character.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen1,3-Propan-Sulton wird als chemisches Zwischenprodukt verwendet, um Sulfopropylgruppen in Moleküle einzuführen und Wasserlöslichkeit und anionischen Charakter zu verleihen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml), Chloroform, Estern, Methanol und aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. MSDS sind online unter www.alfa.com verfügbar
Chemische Identifikatoren
1120-71-4 | |
122.14 | |
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N | |
14264 | |
O=S1(=O)CCCO1 |
C3H6O3S | |
MFCD00005355 | |
1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9 | |
CHEBI:82370 |
Spezifikation
1, 3-Propanesultone | |
30°C to 33°C | |
179°C to 181°C (30 mm) | |
99% | |
MFCD00005355 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in water (100mg/ml),chloroform,esters,methanol,and aromatic hydrocartions. | |
O=S1(=O)CCCO1 | |
122.14 | |
CHEBI:82370 |
1120-71-4 | |
1.392 | |
>110°C (230°F) | |
C3H6O3S | |
109782 | |
1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9 | |
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N | |
Oxathiolan-2,2-dioxid | |
14264 | |
122.14 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P302+P352-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312-H350
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 214-317-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse RP5425000
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' : Feuchtigkeitsempfindlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- 1,3-Propanesultone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,3-Propane sultone
RUO – Research Use Only