Learn More
1-(3-Ethoxycarbonylphenyl)-pyrrol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(3-Ethoxycarbonylphenyl)pyrrole |
Schmelzpunkt | 64°C to 65°C |
Siedepunkt | 122°C (0.19 mmHg) |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Formelmasse | 215.25 |
Reinheit (%) | 98% |