Learn More
1,3-Diphenylguanidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Beschreibung
1,3-Diphenylguanidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Diphenylguanidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, heißem Benzol, heißem Toluol und verdünnten Mineralsäuren
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1,3-Diphenylguanidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, heißem Benzol, heißem Toluol und verdünnten Mineralsäuren
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Diphenylguanidine |
Schmelzpunkt | 146°C to 150°C |
Dichte | 1.13 |
Siedepunkt | >170°C (decomposition) |
Flammpunkt | 170°C (338°F) |
Geruch | Characteristic |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 1875653 |
Merck Index | 14,3324 |