Learn More
1,3-Diphenylaceton, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
1,3-Diphenylacetone is used in the aldol condensation reaction with benzil (a dicarbonyl) and base to create tetraphenylcyclopentadienone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Diphenylaceton wird bei der Aldol-Kondensation mit Benzil (einem Dicarbonyl) und als Basis für die Synthese von Tetraphenylcyclopentadienon verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1,3-Diphenylaceton wird bei der Aldol-Kondensation mit Benzil (einem Dicarbonyl) und als Basis für die Synthese von Tetraphenylcyclopentadienon verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Diphenylacetone |
Schmelzpunkt | 32°C to 36°C |
Dichte | 1.04 |
Siedepunkt | 330°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 974767 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 210.28 |
Reinheit (%) | ≥98% |