Learn More
1,3-Diphenyl-1,3-Propandion, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, is a minor constituent of licorice found to inhibit mammary tumorigenesis, lymphomas, and leukemias in mice. It acts as a heat stabilizer& antitumour agent. It is used in perfumery and as well as in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Diphenyl-1,3-Propanedion ist ein kleinerer Bestandteil von Lakritz, der nachweislich Brusttumorigenese, Lymphome und Leukämien bei Mäusen hemmt. Dient als Wärmestabilisator und Antitumormittel. Wird sowohl in der Parfümerie als auch in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Ist löslich in Äther, Chloroform und wässrigem Natriumhydroxid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, sauren Anhydriden, Halogenen und Halogensäuren fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
1,3-Diphenyl-1,3-Propanedion ist ein kleinerer Bestandteil von Lakritz, der nachweislich Brusttumorigenese, Lymphome und Leukämien bei Mäusen hemmt. Dient als Wärmestabilisator und Antitumormittel. Wird sowohl in der Parfümerie als auch in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Ist löslich in Äther, Chloroform und wässrigem Natriumhydroxid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, sauren Anhydriden, Halogenen und Halogensäuren fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione |
Schmelzpunkt | 76°C to 80°C |
Siedepunkt | 219°C to 221°C (18 mmHg) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 514910 |
Merck Index | 14,3009 |
Löslichkeitsinformationen | It is Soluble in ether,chloroform,and aqueous sodium hydroxide. Insoluble in water. |
Formelmasse | 224.26 |
Reinheit (%) | ≥98% |