Learn More
1,3-Dioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400498
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1,3-Dioxane has been employed as solvent in the synthesis of 8- and 9-membered dioxazocines and dioxazonines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dioxan wurde als Lösungsmittel bei der Synthese von 8- und 9-gliedrigen Dioxazokinen und Dioxazoninen eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505-22-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006566
InChI-Schlüssel VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dioxane, 1,3-dioxacyclohexane, meta-dioxane, 1,3-propanediol formal, m-dioxin, dihydro, trimethylene glycol methylene ether, dihydro-m-dioxin, unii-b2c8m17i09, ccris 5911, 2,4-dioxane
PubChem CID 10450
ChEBI CHEBI:46924
IUPAC-Name 1,3-Dioxan
SMILES C1COCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dioxane
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 1.032
Siedepunkt 105°C to 106°C
Flammpunkt 5°C (41°F)
Brechungsindex 1.418
Menge 5 g
UN-Nummer UN1165
Beilstein 102532
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 98%