Learn More
(1,3-Dioxan-2-ylmethyl)magnesiumbromid, 0.5 mol/l-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351280
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1, 3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide
CAS 78078-50-9, 109-99-9
CAS Min. % 9.23, 86.16
CAS Max. % 13.84, 90.77
Farbe Weiß
Dichte 0.9510g/mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C6H11BrMgO2
MDL-Nummer MFCD00061518
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.951
Synonym 1,3-dioxan-2-ylethyl magnesium bromide, 1,3-dioxan-2-ylethyl magnesium bromide solution, jynxrxbiehsslr-uhfffaoysa-m, 1,3-dioxan-2-ylethyl magnesiumbromide, 1,3-dioxane-2-ylethyl magnesium bromide, 1,3-dioxan-2-ylethyl-magnesium bromide, 2-2-bromomagnesio ethyl-1,3-dioxane, 2-1,3-dioxan-2-yl ethylmagnesium bromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyl magnesium bromide, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel JYNXRXBIEHSSLR-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]CCC1OCCCO1
IUPAC-Name Magnesium;2-Ethyl-1,3-Dioxan;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 219.36
PubChem CID 11031353
Formelmasse 219.36
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.